About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H13Br
CAS号:
分子量:
309.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
90-95 °C
官能团
bromo
phenyl
SMILES字符串
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
InChI key
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N