Merck
705411
Sigma-Aldrich
4,4′′-二溴-对三联苯
别名:
4,4′′-二溴-1,1′:4′,1′′-三联苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12Br2
CAS号:
分子量:
388.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
307-313 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
InChI 密鑰
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3