Merck
761826
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-碘苯胺
95%
别名:
(4-Iodophenyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl)-4-iodoaniline, tert-Butyl (4-iodophenyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14INO2
分子量:
319.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
144-148 °C
官能团
amine
iodo
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
CGALRQWBJFDAKN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)