About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO · xC2H2O4
CAS号:
分子量:
113.16 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
mp
85-94 °C
官能团
carboxylic acid
ether
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
其他说明
molecular weight: 113.16 (free base basis)