Merck
757128
Sigma-Aldrich
7-溴-1-氯-异喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrClN
分子量:
242.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
121-126 °C
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
InChI key
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)