产品名称
聚氧乙烯二叠氮化物, average Mn 20,000
表单
solid
质量水平
分子量
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω端
azide
α端
azide
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
将基于水凝胶的生物材料用于递送和募集细胞以促进体内组织再生是新生的研究热题。本文讨论了水凝胶在细胞递送和组织再生中的应用。
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.