Merck
689696
Sigma-Aldrich
聚氧乙烯二叠氮化物
average Mn 2,000
别名:
O,O′-二(2-叠氮乙基)聚乙二醇, PEG-二叠氮化物, 二叠氮聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.22
分子量
average Mn 2,000
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.