About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2
CAS号:
分子量:
124.14
Beilstein:
4661660
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
旋光性
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
手性结构单元;用于例如信息素的合成
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)