Merck
755362
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-dinitrobiphenyl
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H6Br2N2O4
CAS号:
分子量:
402.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
145-150 °C
官能团
bromo
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H6Br2N2O4/c13-7-1-3-9(11(5-7)15(17)18)10-4-2-8(14)6-12(10)16(19)20/h1-6H
InChI key
REUCYFQYHWKXPH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)