Merck
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO2
CAS号:
分子量:
262.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
110-115 °C
官能团
aldehyde
iodo
SMILES字符串
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)