化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473
密度
1.450 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available