Merck
753262
Sigma-Aldrich
5-(三氟甲基)吡啶-2-羰基氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3ClF3NO
分子量:
209.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.474
密度
1.468 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3