Merck
749567
Sigma-Aldrich
4-溴-2,3-二甲基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BrS
CAS号:
分子量:
191.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.571
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI key
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F
闪点(°C)
93.3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)