About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
CAS号:
分子量:
216.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
174-178 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
322.7 °F
闪点(°C)
161.5 °C