Merck
748331
Sigma-Aldrich
4-氟-3-甲苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClFO2S
分子量:
208.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
35-40 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)