方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.572
密度
1.654 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
InChI key
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F
闪点(°C)
90 °C