Merck
747629
Sigma-Aldrich
氯化铜(dap)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H40ClCuN4O4
分子量:
883.90
UNSPSC代码:
12161600
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
反应适用性
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C
光触媒活化
530 nm
SMILES字符串
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
产品适配我们的光反应器系列:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)