Merck
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O2
分子量:
158.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
SMILES 字串
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F
閃點(°C)
68 °C