Merck
744379
Sigma-Aldrich
三甲胺
≥99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N
CAS号:
分子量:
59.11
Beilstein:
956566
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.09 (vs air)
蒸汽压
13.3 psi ( 21 °C)
方案
≥99.5%
表单
gas
自燃温度
374 °F
expl. lim.
11.6 %
沸点
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三甲胺是一种叔胺,可用作有机合成中的多功能结构单元,用于生产氯化胆碱、表面活性剂和溶剂、橡胶化学品、四甲基氢氧化铵、阳离子淀粉、相转移催化剂、离子交换树脂和一些碱性染料。
应用
三甲胺可用作:
  • 一种碱,用于脱氯化氢、亲核取代、1,4-加成、醛醇缩合。
  • 一种反应物,用于制备三甲胺基双阳离子离子液,从油混合物中提取酚类化合物。
包装
500 ml高压铝制气瓶,配有符合DIN 477-1标准的不锈钢阀门。
其他说明
对于 744379-280G-EU 和 744379-280G 包装:500 mL铝制气缸,配有不锈钢阀门。
推荐产品
对于744379-280G-EU和744379-280G:出口接头:DIN 477-1 1号,建议使用Z742162或Z742164稳压器。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 1
闪点(°F)
19.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylamines
van Gysel AB and Musin W
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1-16 (2000)
Analytical method for monitoring airborne trimethylamine using solid phase micro-extraction and gas chromatography-flame ionization detection
Chien Y-C, et al.
Analytica Chimica Acta, 419(1), 73-79 (2000)
Trimethylamine
Sorgi KL
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 39(6), 501-505 (2007)
Kin Man Au et al.
Science advances, 6(27), eaba8564-eaba8564 (2020-09-15)
Activation of the innate immune system and natural killer (NK) cells has been a key effort in cancer immunotherapy research. Here, we report a nanoparticle-based trispecific NK cell engager (nano-TriNKE) platform that can target epidermal growth factor receptor (EGFR)-overexpressing tumors
Highly efficient extraction of phenolic compounds from oil mixtures by trimethylamine-based dicationic ionic liquids via forming deep eutectic solvents
Ji Youan, et al.
Fuel Processing Technology, 171(6), 183-191 (2018)