Merck
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2
分子量:
124.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
旋光性
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
SMILES字符串
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
InChI key
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)