Merck
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
别名:
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9F3INO5S
分子量:
475.18
Beilstein:
10500170
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
组成
carbon, 32.04-33.68% CHN
反应适用性
reagent type: oxidant
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)