方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
组成
carbon, 25.9-27.2% CHN
反应适用性
reagent type: oxidant
官能团
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3