Merck
74231
Sigma-Aldrich
三[3,5-二(三氟甲基)苯基]膦
≥95.0% (GC), yellow-brown
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H9F18P
分子量:
670.27
Beilstein:
6556841
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
顏色
yellow-brown
官能基
phosphine
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H9F18P/c25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42/h1-9H
InChI 密鑰
ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
在溶剂中具有高溶解度的膦
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
D.K. Morita et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1397-1397 (1998)