化驗
95%
形狀
solid
mp
35-40 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
InChI 密鑰
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.9 °F
閃點(°C)
89.4 °C