About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36Cl4Ru2
CAS号:
分子量:
668.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3