Merck
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
别名:
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O2
CAS号:
分子量:
190.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
83-87 °C
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)