About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9Cl2N3O2
CAS号:
分子量:
214.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
mp
170-175 °C
SMILES字符串
Cl.Cl.Nc1cnn(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10;;/h1-2H,3,6H2,(H,9,10);2*1H
InChI key
VZGOEOIGWITZPI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3