About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9ClN2O
CAS号:
分子量:
184.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
SMILES字符串
Cl.Nc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H8N2O.ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7;/h1-3H,4,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
XOFGLOAMJJWHMZ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2