product name
Z-Gly-Pro-4-硝基苯胺, ≥99.0% (TLC)
化驗
≥99.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
應用
Z-Gly-Pro-4-硝基苯胺已被用作水解产物溶液中的一种补充剂,用于测定脯氨酰内肽酶的抑制活性。
生化/生理作用
Z-Gly-Pro-4-硝基苯胺是脯氨酰内肽酶(PEP)的一种底物。
其他說明
脯氨酰内肽酶的底物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Isolation of prolyl endopeptidase inhibitory peptides from a sodium caseinate hydrolysate
Food & Function, 7(1), 565-573 (2016)
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 47, 1139-1139 (1982)