Merck
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
别名:
Supersilyl TES
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H45ClSi4
CAS号:
分子量:
409.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
折射率
n20/D 1.535
密度
0.941 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
InChI key
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.