Merck
400270
Sigma-Aldrich
苯硫酚锂 溶液
1.0 M in THF
别名:
苯硫酚 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SLi
CAS号:
分子量:
116.11
Beilstein:
3597301
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
反應適用性
core: lithium
濃度
1.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications