Merck
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
别名:
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3IN2
分子量:
230.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
76-81 °C
SMILES 字串
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI 密鑰
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)