Merck
734691
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloropyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClN2
CAS号:
分子量:
128.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
60-64 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Nc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)