Merck
734470
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrClO2
CAS号:
分子量:
235.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
157-162 °C
SMILES 字串
Oc1c(Cl)cc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
InChI 密鑰
ITSXSHQWMYYQQY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)