Merck
734454
Sigma-Aldrich
噻吩-3-羰基氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3ClOS
CAS号:
分子量:
146.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
51-54 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI 密鑰
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F
閃點(°C)
51 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)