About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11F2N
CAS号:
分子量:
135.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.403
密度
1.054 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
InChI key
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
70.0 °F
闪点(°C)
21.1 °C