Merck
734004
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)哒嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3F3N2
分子量:
148.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.427
密度
1.400 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
InChI 密鑰
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
187.0 °F
閃點(°C)
86.11 °C