About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3F3N2
CAS号:
分子量:
148.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.417
密度
1.344 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
InChI key
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
91.9 °F
闪点(°C)
33.3 °C