Merck
731757
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
>97%
别名:
9-Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24BNO2
分子量:
321.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
>97%
形狀
solid
mp
115-120 °C
SMILES 字串
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C20H24BNO2/c1-6-22-17-10-8-7-9-15(17)16-13-14(11-12-18(16)22)21-23-19(2,3)20(4,5)24-21/h7-13H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
WZHQDHUWGUPVQF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.