Merck
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-四羧基二苯甲烷
greener alternative
≥95% (HPLC)
别名:
PCN-12 MOF交联剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12O8
CAS号:
分子量:
344.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
324-331 °C
环保替代产品分类
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enhancing H2 uptake by "close-packing" alignment of open copper sites in metal-organic frameworks.
Xi-Sen Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(38), 7263-7266 (2008-08-21)