About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BrNO
CAS号:
分子量:
238.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥90%
表单
solid
mp
61-67 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
InChI key
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3