Merck
412937
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-四氢糠胺
99%
别名:
(R)-2-氨甲基四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO
CAS号:
分子量:
101.15
Beilstein:
4652872
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
55 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
ether
SMILES字符串
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
InChI key
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
114.8 °F - closed cup
闪点(°C)
46 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)