Merck
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
别名:
(2-Phenylethyl)formamide, 2-Phenylethylformamide, N-β-Phenethylformamide, N-(β-Phenylethyl)formamide, N-(2-Phenylethyl)formamide, N-Formyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Formylphenethylamine, N-Phenethylformamide, NSC 18966
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO
CAS号:
分子量:
149.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.546
密度
1.049 g/mL at 25 °C
官能团
amide
phenyl
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
InChI key
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)