About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16N2O
CAS号:
分子量:
240.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
75-80 °C
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI key
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3