About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C16H26O2
CAS号:
分子量:
289.39
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素纯度
98 atom % 13C
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solution
浓度
0.1 mg/mL in methanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI key
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
相关类别
应用
本品可用作分析标准品。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C