About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrF3N2
CAS号:
分子量:
241.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
powder
mp
66-75 °C
SMILES 字串
Nc1cc(c(Br)cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4BrF3N2/c7-4-2-12-5(11)1-3(4)6(8,9)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChI 密鑰
AEWYLVDLWQPJGW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1