化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.540
密度
1.382 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N