Merck
730157
Sigma-Aldrich
3-溴-2-氯-5-硝基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2BrClN2O2
CAS号:
分子量:
237.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
InChI 密鑰
PTTQIUHVDDBART-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1