Merck
730106
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl13C6H4F
分子量:
136.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
liquid
沸点
126-128 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Cl)[13cH]1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
VZHJIJZEOCBKRA-IDEBNGHGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
68.0 °F - closed cup
闪点(°C)
20 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)