Merck
729256
Sigma-Aldrich
2-(N-叔丁氧羰基-氨基)-5-(三丁基锡基)噻唑
别名:
tert-Butyl-5-(tributylstannyl)thiazol-2-ylcarbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H38N2O2SSn
分子量:
489.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
78-86 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)s1
InChI
1S/C8H11N2O2S.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-9-4-5-13-6;3*1-3-4-2;/h4H,1-3H3,(H,9,10,11);3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
WBQYLGCBVADFPD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)